Läs mer
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11905131
Brand: Thermo Scientific Acros 338891000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82671-02-1
Molekylformel C6HCl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 190.99
InChI-nyckel DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
PubChem CID 2733849
IUPAC-namn 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
LEDER C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Smältpunkt 85.0°C to 92.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 100 g
Formel vikt 190.99
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.