Läs mer
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7034557
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15428857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52243.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1379207-02-9
Molekylformel C9H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 212.27
MDL-nummer MFCD16658867
InChI-nyckel MMFBQWVQXDCWDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5-dimethoxythiobenzamide, 2-amino-4,5-dimethoxybenzothioamide
PubChem CID 82673739
IUPAC-namn 2-amino-4,5-dimethoxybenzenecarbothioamide
LEDER COC1=C(OC)C=C(C(N)=S)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamide
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%