Läs mer
2-Aminobenshydrazid, 98+%
Produktkod. 11489732
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489732 50 g 50g
11479732 10 g 10g
11499732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489732 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10805.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1904-58-1
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00017056
InChI-nyckel GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
PubChem CID 94728
IUPAC-namn 2-aminobensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzhydrazide
Smältpunkt 122 °C till 124 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 742811
Formel vikt 151.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.