Läs mer
2-Aminoetyldifenylborinat, 98 %
Produktkod. 11487947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487947 5 g 5g
11497947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16606.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1079.41 SEK
    969.65 SEK / 5g
    Save 109.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225,10 g/mol
2-Aminoetyldifenylborinat används för densitometrisk bestämning av flavonoider och TRP-aktivator. Det används också för att manipulera intracellulär frisättning av kalciumjoner och för att förbereda apoptotiska inducerare. Den fungerar som en reaktant för beredning av apoptotiska inducerare och i membrangenomsläpplig SOCE (butiksopererad calcuym entry)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Aminoetyldifenylborinat används för densitometrisk bestämning av flavonoider och TRP-aktivator. Det används också för att manipulera intracellulär frisättning av kalciumjoner och för att förbereda apoptotiska inducerare. Den fungerar som en reaktant för beredning av apoptotiska inducerare och i membrangenomsläpplig SOCE (butiksopererad calcuym entry)-hämmare.
Löslighet Löslig i etanol och metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 524-95-8
Molekylformel C14H16BNO
Molekylvikt (g/mol) 225.10
MDL-nummer MFCD00014823
InChI-nyckel BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
PubChem CID 1598
LEDER NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl diphenylborinate
Smältpunkt 187 °C till 190 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2942273
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol.
IUPAC-namn 2-aminoetyldifenylborinat
Formel vikt 225.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethyl diphenylborinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoethyl diphenylborinate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.