missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7029058
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445860 1 g 1g
11455860 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11445860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26490.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 222712-93-8
Molekylformel C7H5BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 239.468
MDL-nummer MFCD04115952
InChI-nyckel INSGMVAPTMIFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
PubChem CID 3854182
IUPAC-namn 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-2-methoxybenzene
LEDER COC1=C(C=C(C=C1Br)F)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Smältpunkt 40°C to 41°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.47
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.