Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436527
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15436527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33672.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82096-91-1
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.56
MDL-nummer MFCD04112538
InChI-nyckel YMMPHWVSJASKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 13076144
IUPAC-namn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 208.56
Procent renhet 97%