Learn More
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Orange-Pink or Straw-Yellow to Yellow |
| Density | 1.1690g/mL |
| Flash Point | 90°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 92% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Refractive Index | 1.5260 to 1.53 |
| Quantity | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-chloro-5-methylpyridine
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H302-Harmful if swallowed.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?