Läs mer
2-Kloromandelsyra, 98 %
Produktkod. 11487084
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487084 5 g 5g
11497084 25 g 25g
11407094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21525.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186,59 g/mol
2-kloromandelsyra, används som en farmaceutisk intermediär såväl som inom medicinindustrin. Det används som en mellanprodukt av klopidrogrel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-kloromandelsyra, används som en farmaceutisk mellanprodukt såväl som inom medicinindustrin. Det används som en mellanprodukt av klopidrogrel.
Löslighet Mycket löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10421-85-9
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD00084962
InChI-nyckel RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
IUPAC-namn 2-(2-klorfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromandelic acid
Smältpunkt 80 °C till 85 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2367070
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 186.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.