Läs mer
2-chloromandelic acid, 98%
Produktkod. 10246960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246960 10 g Glass bottle 10g
10398510 50 g Glass bottle 50g
10740765 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10246960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 240680100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10421-85-9
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD00084962
InChI-nyckel RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
LEDER OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromandelic acid
Smältpunkt 80°C to 85°C
CAS Min % 97.5
Färg Cream to White
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Linjär formel ClC6H4CH(OH)COOH
Formel vikt 186.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloromandelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.