Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromandelic acid |
| Smältpunkt | 80°C to 85°C |
| CAS Min % | 97.5 |
| Färg | Cream to White |
| CAS Max % | 100.0 |
| Kvantitet | 250 g |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Glass bottle |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chloromandelic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.