Läs mer
2-Chloromandelic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromandelic acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 186.0084 |