Läs mer
2-Kloromandelsyra, TRC
Produktkod. 30368437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368437 50 g
30355542 25 g
30362133 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43267350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10421-85-9
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
IUPAC-namn 2-(2-klorofenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER OC(C(=O)O)c1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromandelic acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Formel vikt 186.0084