Läs mer
2-(dietylamino)-N-(2,5-dimetylfenyl)acetamid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138462
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138462 2.5 g
30011656 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4435952.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1012864-23-1
Molekylformel C14 H22 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 270.8
Synonym 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,5-dimetylfenyl)acetamid; hydroklorid
LEDER Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Formel vikt 270.1499
Procent renhet >95%