missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15468415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468415 1 g 1g
15478415 5 g 5g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15468415

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33354.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1373920-99-0
Molekylformel C9H5F4NO
Molekylvikt (g/mol) 219.139
MDL-nummer MFCD22201044
InChI-nyckel NBCGJZRRXIWVLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzonitrile
PubChem CID 86277645
IUPAC-namn 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)C#N)F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 219.14
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.