Läs mer
2-Furoinsyrahydrazid, 98 %
Produktkod. 11440204
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440204 50 g 50g
11430204 10 g 10g
11450204 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13630.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-71-4
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00003235
InChI-nyckel SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC-namn furan-2-kolhydrazid
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic acid hydrazide
Smältpunkt 77 °C till 81 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 114435
Formel vikt 126.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.