Läs mer
2-Furoinsyrahydrazid, 98 %
Produktkod. 10011710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10011710 5 g Glasflaska 5g
10377760 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10011710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157160050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-71-4
MDL-nummer MFCD00003235
InChI-nyckel SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC-namn furan-2-kolhydrazid
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic acid hydrazide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76°C to 80°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H6N2O2
Kvantitet 5 g
Beilstein 18, 279
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Furoic acid hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.