Läs mer
2-hydroxykarbamazepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Carbamazepine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19) |
| Formel vikt | 252.0899 |
| Procent renhet | >95% |