Läs mer
2-hydroxykarbamazepin, TRC
Produktkod. 30003513
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003513 10 mg
30003336 5 mg
30003362 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH88410010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68011-66-5
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
IUPAC-namn 3-hydroxybenzo[b][1]benzazepin-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Carbamazepine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formel vikt 252.0899
Procent renhet >95%