Läs mer
2-hydroxydeipramin, TRC
Produktkod. 30400738
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400738 1 mg
30406913 10 mg
30408289 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30400738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9365001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1977-15-7
Molekylformel C18 H22 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 282.38
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
IUPAC-namn 11-[3-(metylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
LEDER CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Desipramine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Formel vikt 282.1732