Läs mer
2-hydroxyimipramin, TRC
Produktkod. 30137784
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137784 10 mg
17910455 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94340010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-70-8
Molekylformel C19 H24 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 296.41
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
LEDER CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Imipramine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Formel vikt 296.1889