Läs mer
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific™
Selective antagonist at GABA-B receptors
Logga in för priser - 5608.48 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 117354-64-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C9H12ClNO4S |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.708 |
| MDL-nummer | MFCD00069282 |
| InChI-nyckel | WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid |
| PubChem CID | 1564 |
| IUPAC-namn | 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15415789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MA |
10mg |
5608.48 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15425789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MF |
50mg |
Logga in för priser
50mg |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 117354-64-0 | |
| 265.708 | |
| WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1564 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl |
| C9H12ClNO4S | |
| MFCD00069282 | |
| 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid | |
| 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
Specifikationer
| 2-Hydroxysaclofen | |
| C9H12ClNO4S | |
| UN1759 | |
| Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol | |
| C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl | |
| 265.708 | |
| 265.71 |
| 117354-64-0 | |
| MFCD00069282 | |
| 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid | |
| WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid | |
| 1564 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0359200
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures