Läs mer
2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13571620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13571620 250 mg 250mg
13561620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13571620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448722500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 660867-80-1 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660867-80-1
Molekylformel C12H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 219.09
MDL-nummer MFCD08061590
InChI-nyckel MBTULFIFECUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methylpyridine-4-boronic acid pinacol, 2-methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-methylpyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-methylpyridine-4-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16414274
IUPAC-namn 2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER CC1=CC(=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 66.0°C to 71.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 219.09
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.