accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNBOH3CH3CH3CCH3O

CAS RN 660867-80-1

IUPAC Namn: 2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymer: 2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol): 219.09
Molekylär sammansättning: C12H18BNO2
InChi Key: MBTULFIFECUURA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Kvantitet 
  • (2)
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat