missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-n-Dodecylfuran, MP Biomedicals™

Produktkod. 11442331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442331 100 mg 100mg
11452331 500 mg 500mg
11462331 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11442331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219375380

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

2-n-Dodecylfuran klar, färglös vätska

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75308-12-2
Molekylformel C16H28O
Molekylvikt (g/mol) 236.40
InChI-nyckel YCHOIEWPPPNUFM-UHFFFAOYSA-N

Specifikationer

Anteckningar om analysprocent 0.98
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.