Läs mer
2-nitrobenshydrazid, 98 %
Produktkod. 11469247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469247 5 g 5g
11479247 25 g 25g
11489247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21330.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181,151 g/mol
Reaktionen av 2,3-diklor-1,4-naftokinon med p-nitrobenshydrazid ger den disubstituerade produkten bis-(p-nitrobenshydrazino)-1,4-naftkinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reaktionen av 2,3-diklor-1,4-naftokinon med p-nitrobenshydrazid
ger den disubstituerade produkten bis-(p-nitrobenshydrazino)-1,4-naptitkinon.
Löslighet Löslig i metanol
(nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-26-8
Molekylformel C7H7N3O3
Molekylvikt (g/mol) 181.151
MDL-nummer MFCD00007598
InChI-nyckel LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3781218
IUPAC-namn 2-nitrobensohydrazid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzhydrazide
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 394754
Löslighetsinformation Soluble in methanol(almost transparency).
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.