Läs mer
2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5O9/c16-15-18-11-6(12(26)19-15)17-3-20(11)13-10(8(24)5(2-22)27-13)29-14-9(25)7(23)4(1-21)28-14/h3-5,7-10,13-14,21-25H,1-2H2,(H3,16,18,19,26)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 415.134 |