missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosin, TRC

Produktkod. 30009264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009264 5 mg
30005168 25 mg
30003474 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2233405MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 148711-49-3
Molekylformel C15 H21 N5 O9
Molekylvikt (g/mol) 415.355
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
LEDER NC1=NC(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c2N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O9/c16-15-18-11-6(12(26)19-15)17-3-20(11)13-10(8(24)5(2-22)27-13)29-14-9(25)7(23)4(1-21)28-14/h3-5,7-10,13-14,21-25H,1-2H2,(H3,16,18,19,26)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+/m1/s1
Formel vikt 415.134
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.