Läs mer
2-oxo-ivabradinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137266
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137266 50 mg
30136977 25 mg
30006703 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO85697550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1616710-50-9
Molekylformel C27 H34 N2 O6 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 519.03
Synonym 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-4,5-dihydro-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepine-1,2(3H)-dione Hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]metyl-metylamino]propyl]-7,8-dimetoxi-1,2-dihydro-3-benzaspermin-4,5-dion; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc2C[C@H](CN(C)CCCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C(=O)C3=O)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Oxo-ivabradine Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O6.ClH/c1-28(16-19-11-18-13-23(33-3)24(34-4)14-20(18)19)8-6-9-29-10-7-17-12-22(32-2)25(35-5)15-21(17)26(30)27(29)31;/h12-15,19H,6-11,16H2,1-5H3;1H/t19-;/m1./s1
Formel vikt 518.2184