Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 100 mL
1 x 250 mL
1 x 50 mL (29 mm dia. kant)
1 x 50 mL (34 mm dia. RB)
10 x 1,6 till 7 ml
14 x 5 till 7 ml
2 x 50 mL
3 x 25 mL
3 x 50 ml (29 mm dia. FA)
3 x 50 ml (29 mm dia. RB)
5 x 25 mL
7 x 15 mL (17 mm dia. FA)
7 x 15 mL (diameter 17 mm kant)
8 x 10 mL
9 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rymmer centrifugrör som är mindre eller större i antal än utrymmet i rotorhållaren
- Lämplig för användning i Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer
Specifikationer
Specifikationer
Typ | Fälg |
Kapacitet | 1 x 50 mL (29 mm dia. kant) |
Max. Diameter på rör | 29 mm |
För användning med (utrustning) | R-S4x250/4MI svängbara rotorer |
Beskrivning | Ställ, 1x50ml D29mm fälg, 2/pk, V3 |
Antal platser | 1 |
Antal per förpackning | 2 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 7
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adaptrar, Frontier™ R-S4x250/4MI svängbara rotorer >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering