Läs mer
Thermo Scientific™ 2000 ml flaskor för Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Produktkod. 15530194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
PPCO
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Material Förpackningsstorlek
15530194 Icke-steril PPCO Paket med 2
16650842 Icke-steril Polypropen -
17130579 Sterila Polypropen Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15530194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003870
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ 2000 ml flaska designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Bearbeta en 16L skörd i en enda körning med Thermo Scientific™ 2000 ml flaska, den idealiska lösningen för att separera stora volymer skördar. Designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
De Thermo Scientific™ 2000 ml flaskor är en idealisk lösning för att separera stora volymer skördar. Designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Vitt
Beskrivning 2000 ml oval flaska
För användning med (applikation) För cellseparationer från däggdjur, jäst och bakterier
Material PPCO
nr per ärende Fall av 2
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Nej
För användning med (utrustning) Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Certifikat och efterlevnad Matklass