Läs mer
Nalgene 24 oz. OTF Bottle
Färg:
Aqua Blue
Blue
Coral
Gray
Beskrivning
- Slim shape and fortified cap
- Ideal for care-free storage in work bags, gym bags, backpacks, and cup holders
- Opens easily for convenient one-hand refreshment on the fly
- Locks to prevent spills
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 710 mL |
| Kapacitet (engelska) | 24 oz. |
| Färg | Aqua Blue |
| Stängningsfärg | Aqua Blue |
| Förslutningstyp | Locking |