Läs mer
(2R-cis)-1-[2-(Hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedion, TRC
Produktkod. 30136335
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136335 100 mg
30137934 250 mg
17994725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL172535100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145986-07-8
Molekylformel C8 H10 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 230.24
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Formel vikt 230.0361