Läs mer
3,3-Dimetoxiestra-5(10),9(11)-dien-17-one, TRC
Produktkod. 30007687
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007687 10 mg
30008609 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47660510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10109-76-9
Molekylformel C20 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 316.43
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
IUPAC-namn (8S,13S,14S)-3,3-dimetoxi-13-metyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-ett
LEDER COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Formel vikt 316.2038