Läs mer
3,3-Dimetoxiestra-5(10),9(11)-dien-17-one, TRC
Product Code. 30008609
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30008609 100 mg
30007687 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30008609 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD476605100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10109-76-9
Molekylformel C20 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 316.43
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
IUPAC-namn (8S,13S,14S)-3,3-dimetoxi-13-metyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-ett
LEDER COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Formel vikt 316.2038