Läs mer
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11409596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409596 1 g 1g
11419596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20168.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-34-4
Molekylformel C11H8F6O
Molekylvikt (g/mol) 270.174
MDL-nummer MFCD00009911
InChI-nyckel VLRWCHKOSBUGMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 3,5-bis trifluoromethyl propiophenone, 1-propanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, 3,5-difluoromethyl phenylacetone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-1-propanone, timtec-bb sbb005962, ksc654a3b
PubChem CID 522825
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
LEDER CCC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Densitet 1.379
Kokpunkt 72°C (7 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 1 g
Beilstein 7484754
Formel vikt 270.18
Procent renhet 97%