Läs mer
3-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensensulfonylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10167602
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10167602 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10540913 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167602 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39103CB
Kemiska identifierare
CAS 10185-62-3
Molekylformel C9H7ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 258.68
MDL-nummer MFCD06797486
InChI-nyckel YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 18525745
LEDER CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensensulfonylklorid
Formel vikt 258.68
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk