Läs mer
3-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensensulfonylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS Min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 3-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensen-1-sulfonylklorid |
| Formel vikt | 258.68 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |