Läs mer
3,6-Thioxanthenediamin-10,10-dioxid, 97 %
Produktkod. 10710302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10710302 10 g Glasflaska 10g
10683732 1 g Glasflaska 1g
10519102 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10710302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420910100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 10215-25-5 | C13H12N2O2S | 260,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10215-25-5
Molekylformel C13H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 260.32
MDL-nummer MFCD00041841
InChI-nyckel UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82456
IUPAC-namn 10,10-dioxo-9H-tioxanten-3,6-diamin
LEDER C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 213 °C till 215 °C
Färg Beige till gröngul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Formel vikt 260.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.