missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N3O4/c1-16(25(27)28)12-17-13-19-8-10-24(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-29-22(26)18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 393.1689 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?