Läs mer
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11976061 1 g 1g
11986061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444680010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1003298-84-7
Molekylformel C13H18BClO4
Molekylvikt (g/mol) 284.55
InChI-nyckel XBEJPOZGAPQFPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-6-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 6-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 17750230
IUPAC-namn 2-chloro-6-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)Cl)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 156°C to 159°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.55
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.