missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7082733
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485057 1 g 1g
15495057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15485057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32343.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1092460-77-9
Molekylformel C8H3Cl2F3O
Molekylvikt (g/mol) 243.006
MDL-nummer MFCD11519325
InChI-nyckel KKXPAIGCYQCQHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, jrd
PubChem CID 21275239
IUPAC-namn 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Färg Colorless
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 243.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.