Läs mer
3-Kloro-5-(3-kloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin (>90 %), TRC
Produktkod. 30364481
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364481 100 mg
30351076 1 g
30351077 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365075100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51551-41-8
Molekylformel C17 H17 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 306.23
IUPAC-namn 2-klor-11-(3-klorpropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzasapin
LEDER ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Formel vikt 305.0738