missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11306929
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306929 1 g 1g
11316929 5 g 5g
11326929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11306929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26808.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Soluble in diethyl ether

Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 842140-52-7
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.583
MDL-nummer MFCD04115834
InChI-nyckel BVKHCVHYQNGCSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-fluorophenyl ethanone, 3'-chloro-5'-fluoroacetophenone, 3-chloro-5-fluoroacetophenone, 1-3-chloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-5-fluoro acetophenone, 3'-fluoro-5'-chloroacetophenone, 1-acetyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 1-3-chloro-5-fluoro-phenyl ethanone, 1-3-chloro-5-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-3-chloro-5-fluorophenyl
PubChem CID 2757531
IUPAC-namn 1-(3-chloro-5-fluorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Smältpunkt 51°C to 54°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in diethyl ether
Formel vikt 172.59
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.