Läs mer
3-cyklopropyl-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 15491099
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491099 1 g 1g
15411109 250 mg 250mg
15401109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64069.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 100114-57-6 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100114-57-6
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD04970938,MFCD06739298
InChI-nyckel TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7017816
IUPAC-namn 5-cyklopropyl-lH-pyrazol
LEDER C1CC1C1=CC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Färg Färglös
Kvantitet 1 g
Beilstein 1561659
Synonym 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.