Läs mer
3-hydroxykarbamazepin, TRC
Produktkod. 30007927
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30007927 5 mg -
30004814 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8841055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68011-67-6
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
IUPAC-namn 2-hydroxybenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Carbamazepine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formel vikt 252.0899