Läs mer
3-Hydroxybenzhydrazid, 98+%
Produktkod. 11346906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346906 1 g 1g
11356906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04357.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5818-06-4
MDL-nummer MFCD00014759
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzhydrazide
Smältpunkt 157°C to 159°C
Molekylformel C7H8N2O2
Kvantitet 1 g
Beilstein 638933
Synonym 3-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoic hydrazide, m-hydroxybenzohydrazide, m-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-hydroxy, 3-???phenol, 3-hydroxy benzhydrazide, 3-hydroxy benzohydrazide, 3-hydroxy-benzohydrazide
InChI-nyckel OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)NN
IUPAC-namn 3-hydroxibensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 152.15
PubChem CID 79889
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.