Läs mer
3-Hydroxybenzhydrazid, 98+%
Produktkod. 11356906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356906 5 g 5g
11346906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04357.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-03-2027
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5818-06-4
MDL-nummer MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzhydrazide
Smältpunkt 157 °C till 159 °C
Molekylformel C17H16Cl2O3
Kvantitet 5 g
Beilstein 638933
Synonym chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
InChI-nyckel AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC-namn propan-2-yl-2,2-bis(4-klorfenyl)-2-hydroxiacetat
Molekylvikt (g/mol) 339.21
PubChem CID 22094
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.