Läs mer
3-hydroxyfenylacetylen, 97 %
Produktkod. 11352467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352467 5 g 5g
11342467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11523.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118,14 g/mol
3-hydroxifenylacetylen används som en fluorogen och kromogen sond för bakteriella enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 3-hydroxifenylacetylen används som en fluorogen och kromogen sond
för bakteriella enzymer.
Löslighet
Blandbar med dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10401-11-3
Molekylformel C8H6O
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00078347
InChI-nyckel AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
IUPAC-namn 3-etynylfenol
LEDER OC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyphenylacetylene
Densitet 1.09
Kokpunkt 231 °C
Brytningsindex 1.587
Kvantitet 5 g
Beilstein 2076613
Löslighetsinformation Blandigt med dimetylformamid.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.