Läs mer
3-Methoxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3S/c1-12-8-6-4-2-3-5-7(6)13(10,11)9-8/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 197.0147 |