Läs mer
3-metoxibenzyhydrazid, 98+%
Produktkod. 11460017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460017 25 g 25g
11450017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20956.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5785-06-8
MDL-nummer MFCD00007601
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzhydrazide
Smältpunkt 90 °C till 94 °C
Molekylformel C8H10N2O2
Kvantitet 25 g
Beilstein 2092135
Synonym 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
InChI-nyckel VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
IUPAC-namn 3-metoxibensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.